Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Sample Dippers
Get optimum sample collection and dispatch from one source with the stainless steel sample dipper. A laboratory sampling dipper with tapered sided cup; Fisherbrand™ Stainless Steel Sample Dippers are suitable for use with most liquids.
Marca:  Fisherbrand™ 5062
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11538122
  • 877.00 SEK / Each
Estimated Shipment: 21-01-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Laboratory sampling dipper with tapered sided cup
  • Stainless steel 304 spec 
  • 18/8 non-magnetic, bright finish
  • Handle argobrazed onto cup for durability and crevice free construction
  • Crevice free cups have pouring spout
  • Autoclaveable
  • Suitable for use with most liquids
  • Designed for sample collection and dispatch from one source
  • Cup style - Tapered
  • Eliminates risk of cross contamination
Specifica
Specifica
Dip Sampler
Autoclavable
120 mL
Stainless Steel
Agrobazed
381 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato