Learn More
Brady™ Static Dissipative Thermal Transfer Printable Labels
Printable, static dissipative polyester labels for Thermal Transfer Printers.
Brand:  Brady™ 029913
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11593664
  • 2435.00 SEK / 1 roll
In Stock
to see stock.
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Material is UL and CSA approved with its respective ribbon
  • Ideal for Circuit Board Labeling
  • For smooth surfaces
Spezifikation
Spezifikation
Not Autoclavable
Permanent Acrylic
Gloss
Thermal Transfer
Circuit Board Labeling, Electrical Labeling, General Identification
28.6 mm
10,000 Labels
-40°C to +120°C
8.9 mm
22.9 mm
6.4 mm
THT-2-473-10
White
Static-dissipative Polyester
Non-sterile
BBP™81, BradyPrinter i5100, i7100, PR Plus Series, and IP™ Series Printers, THT 76 mm Core Printers
3
Rectangle
0.09 mm
22.9 mm
6.4 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Brady™ Static Dissipative Thermal Transfer Printable Labels > Static Dissipative Thermal Transfer Printable Labels; Labels per Row: 3; Shape: Rectangle; Height (Metric): 6.4 mm; Vertical Repeat (Metric): 8.9 mm; Width (Metric): 22.9 mm
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt