Learn More
Sulfisoxazole, 99.0 - 101.0 %, MP Biomedicals™
Code produit. 11473371
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 127-69-5
Molecular Formula C11H13N3O3S
Molecular Weight (g/mol) 267.303
InChI Key NHUHCSRWZMLRLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulfisoxazole, sulfafurazole, sulphafurazole, sulfisoxazol, sulfafurazol, sulfaisoxazole, sulfofurazole, sulfisoxasole, sulphaisoxazole, sulfadimethylisoxazole
PubChem CID 5344
ChEBI CHEBI:102484
IUPAC Name 4-amino-N-(3,4-dimethyl-1,2-oxazol-5-yl)benzenesulfonamide
SMILES CC1=C(ON=C1C)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)N
Spécification
Assay Percent Range 99.0 to 101.0 %
Quantity 25 g
Formula Weight 267.3
Physical Form Crystalline
Chemical Name or Material Sulfisoxazole