Learn More
Keystone Cleanroom Products Super Duty SMS Autoclave Bag
GREENER_CHOICE
This product's superior barrier prevents liquid and microbial penetration.
Marca:  Keystone Cleanroom Products BGSMS6SS1622
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17822507
  • 19925.00 SEK / Pack of 250
Estimated Shipment: 06-03-2025
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Convenient, time saving self-seal closure system
  • Significant improvement versus cutting and wrapping with sheets and tape
  • Manufactured and packaged in a certified ISO6 Cleanroom
  • Strong, rip and tear resistant 50 gsm SMS material
  • Sub packed into sealed labeled poly bags with manufacturing lot number and date of manufacture for traceability
  • Made in the USA
Especificaciones
Especificaciones
88 gsm
Autoclavable
9.75 L
Self-adhesive
Single-use
Non-woven Fabric
88 gsm
88 gsm
55.9 cm
40.6 cm
Autoclave Bag
330 oz.
CoC
Dark Blue
Steam Sterilization
Non-sterile
Yes
22 in.
16 in.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado