Learn More
TBX21/T-bet Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 13700-1-AP-20UL
 View more versions of this product
Product Code. 16822054
  • 1645.54 SEK / 20µL
Explore more special offers
Description
Description
T-bet, also known as TBX21, is a T-cell specific transcription factor containing a single T-box DNA-binding domain. It controls the expression of the TH1 cytokine, interferon-gamma. Both Th1 and Th17 cells are crucial in immune regulation and autoimmune disease development. T-bet initiates Th1 lineage development from naive Th precursor cells and directs T cell differentiation to Th1 versus Th17. T-bet is cooperating with Stat4 (signal transducer and activator of transcription 4) in programming chromatin architecture for Th1 gene expression. Genetic variations in T-bet are associated with susceptibility to aspirin-induced asthma and nasal polyps.
Specifications
Specifications
TBX21/T-bet
Polyclonal
Unconjugated
TBX21
T bet, T box 21, T box protein 21, T PET, TBET, TBLYM, TBX21, TBX21,T bet, Transcription factor TBLYM
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
30009, 57765
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunoprecipitation
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9JKD8, Q9UL17
Tbx21
TBX21,T-bet Fusion Protein Ag4618
20 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
TBX21/T-bet Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt