Learn More
tert-Butyl isocyanate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10173434
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1609-86-5
MDL Number MFCD00002035
InChI Key MGOLNIXAPIAKFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl isocyanate, tert-butylisocyanate, propane, 2-isocyanato-2-methyl, t-butyl isocyanate, t-butylisocyanate, unii-2rhq1bs36d, 2-isocyanato-2-methyl-propane, isocyanic acid, tert-butyl ester, 2rhq1bs36d, 1,1-dimethylethyl isocyanate
PubChem CID 62412
IUPAC Name 2-isocyanato-2-methylpropane
SMILES CC(C)(C)N=C=O
Spezifikation
Color Colorless
Density 0.8440g/mL
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 97%
Packaging Glass bottle
Molecular Formula C5H9NO
Linear Formula (CH3)3CNCO
Refractive Index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589nm)
Quantity 25 g
Molecular Weight (g/mol) 99.133
Formula Weight 99.13
Percent Purity ≥96.0%
Physical Form Liquid
Chemical Name or Material tert-Butyl isocyanate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl isocyanate
Signalwort
  • Danger
Gefahrenkategorie
  • Acute toxicity Category 1
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Flammable liquid Category 2
  • Respiratory sensitiser Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 B
  • Skin sensitiser Category 1
Gefahrenhinweis
  • H317-May cause an allergic skin reaction.
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H330-Fatal if inhaled.
  • H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H312-Harmful in contact with skin.
  • H225-Highly flammable liquid and vapour.
  • EUH014-Reacts violently with water.
Sicherheitshinweis
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt