Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2 Columns, 3μm and 5μm Particle Size
Versatile amino propyl phase with excellent chromatographic properties in three modes: weak anion exchange, reversed phase and normal phase
Marca: Thermo Scientific™ 30703-153030
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- In reversed phase mode, Hypersil APS-2 columns are excellent for carbohydrate analysis: extra sensitivity for sugars
- Alternative selectivity to silica when used in normal phase
Order Info
Other column dimensions are available. Also available in 10μm. Please call Customer Service for more information.
Specifica
3 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60°C | |
Amino (NH2) | |
2% | |
No |
150 mm | |
2 to 8 | |
170 m²/g | |
L8 | |
Spherical, Fully Porous Type A Silica | |
Mixed Mode | |
Reversed Phase, Normal Phase, Ion Exchange, HILIC |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto