Learn More
Tris(dibenzoylmethane)mono(phenanthroline)europium(III), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11389668
Click to view available options
Quantity:
0.1 g
0.5 g
As an organic red light emitter
As an organic red light emitter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17904-83-5
Molecular Formula C57H44EuN2O6
Molecular Weight (g/mol) 1004.951
MDL Number MFCD01321202
InChI Key DYKOLWWJTALFFU-RWBKAWJDSA-N
Synonym eu dbm 3 phen, tris dibenzoylmethane mono phenanthroline europium iii, tris dibenzoylmethane phenanthroline europium iii, tris dibenzoylmethane mono 1,10-phenanthroline europium lll, europium iii tris 1,3-diphenyl-1,3-propanedionato mono 1,10-phenanthroline, 2e-3-bis 1e-3-oxo-1,3-diphenylprop-1-en-1-yl oxy europio oxy-1,3-diphenylprop-2-en-1-one; phen
PubChem CID 14205791
IUPAC Name europium;(E)-3-hydroxy-1,3-diphenylprop-2-en-1-one;1,10-phenanthroline
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=CC(=O)C2=CC=CC=C2)O.C1=CC=C(C=C1)C(=CC(=O)C2=CC=CC=C2)O.C1=CC=C(C=C1)C(=CC(=O)C2=CC=CC=C2)O.C1=CC2=C(C3=C(C=CC=N3)C=C2)N=C1.[Eu]
Specifications
Melting Point 172°C to 173°C
Quantity 0.1 g
Solubility Information Soluble in dichloromethane, THF
Formula Weight 1001.93
Physical Form Powder
Chemical Name or Material Tris (dibenzoylmethane)mono (phenanthroline)europium (III)
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt