Learn More
UNC5H1/Unc5a Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Bio-Techne NBP3-00125AF750
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
UNC5H1/Unc5a Polyclonal specifically detects UNC5H1/Unc5a in Human samples. It is validated for ELISA.Spécification
UNC5H1/Unc5a | |
Polyclonal | |
50 mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Affinity purified | |
RUO | |
90249 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG |
ELISA | |
Alexa Fluor 750 | |
KIAA1976netrin receptor UNC5A, netrin receptor Unc5h1, Protein unc-5 homolog 1, Protein unc-5 homolog A, unc5 (C.elegans homolog) a, unc-5 homolog 1, unc-5 homolog A (C. elegans), UNC5H1FLJ16449 | |
Produced in rabbits immunized with purified, recombinant UNC5H1/Unc5a (NP_588610.2; Met1-Tyr306). | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu