Learn More
ABEBA™ Uni6 White Safety Trainers S3
ABEBA™ Uni6 White Safety Trainers S3 are made of white tear and water resistant fabric with a slip resistant PU/TPU outsole.
Brand:  ABEBA™ 31629/37
 View more versions of this product
Product Code. 16387981
  • 1285.00 SEK / 1 pair
Estimated Shipment: 03-01-2025
to see stock.
Explore more special offers
Description
  • Comfort, safety and style
  • Comply to EN ISO 20345 : 2012, S3, SRC
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Slip resistant PU/TPU outsole
  • Tear and water resistant fabric
  • Steel toe cap (200 joules)
  • Textile antipuncture midsole
  • Breathable and antibacterial lining with silver ions
  • Sanitized treatment
  • Removable insole Active comfort
Specifications
Specifications
CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD
White
Breathable silver ions lining
Textile
Slip and abrasion resistant, ESD dissipative
Trainer
1 Pair
Water
Laces
Steel
Padded
37
Polyurethane, Thermoplastic Polyurethane
Steel
EN ISO 20345 : 2012; DIN EN 61340
Yes
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado