missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kern Sohn Unlined Wooden Box for Single Weight

Wooden case for a single weight.

199.87 SEK - 6936.57 SEK

Specifications

Description Unlined
Material Wood
For Use With (Equipment) Class F2 and M1 Weights
View More Specs

Products 15
Product Code Brand Holds Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Holds Price Quantity & Availability  
17302153
Encompass_Preferred
View Documents
Kern Sohn
337-010-200
1 g weight
246.89 SEK
Each
View alternative products
Save Up to 
»
Estimated Shipment: 16-01-2025
to see stock.
Add to basket
 
17322153
Encompass_Preferred
View Documents
Kern Sohn
337-020-200
2 g weight
199.87 SEK
Each
View alternative products
Save Up to 
»
Estimated Shipment: 16-01-2025
to see stock.
Add to basket
 
17342153
Encompass_Preferred
View Documents
Kern Sohn
337-030-200
5 g weight
211.62 SEK
Each
View alternative products
Save Up to 
»
Estimated Shipment: 16-01-2025
to see stock.
Add to basket
 
17362153
Encompass_Preferred
View Documents
Kern Sohn
337-040-200
10 g weight
211.62 SEK
Each
View alternative products
Save Up to 
»
Estimated Shipment: 16-01-2025
to see stock.
Add to basket
 
17382153
Encompass_Preferred
View Documents
Kern Sohn
337-050-200
20 g weight
211.62 SEK
Each
View alternative products
Save Up to 
»
Estimated Shipment: 16-01-2025
to see stock.
Add to basket
 
17302163
Encompass_Preferred
View Documents
Kern Sohn
337-060-200
50 g weight
235.14 SEK
Each
View alternative products
Save Up to 
»
Estimated Shipment: 16-01-2025
to see stock.
Add to basket
 
17322163
Encompass_Preferred
View Documents
Kern Sohn
337-070-200
100 g weight
258.65 SEK
Each
View alternative products
Save Up to 
»
Estimated Shipment: 16-01-2025
to see stock.
Add to basket
 
17332163
Encompass_Preferred
View Documents
Kern Sohn
337-080-200
200 g weight
282.16 SEK
Each
View alternative products
Save Up to 
»
Estimated Shipment: 16-01-2025
to see stock.
Add to basket
 
17352163
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Kern Sohn
337-090-200
500 g weight
329.19 SEK
Each
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment: 16-01-2025
to see stock.
Ajouter au panier
 
17372163
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Kern Sohn
337-110-200
1 kg weight
505.54 SEK
Each
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment: 16-01-2025
to see stock.
Ajouter au panier
 
17392163
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Kern Sohn
337-120-200
2 kg weight
482.03 SEK
Each
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment: 16-01-2025
to see stock.
Ajouter au panier
 
17312173
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Kern Sohn
337-130-200
5 kg weight
999.33 SEK
Each
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment: 16-01-2025
to see stock.
Ajouter au panier
 
17332173
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Kern Sohn
337-140-200
10 kg weight
1093.39 SEK
Each
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment: 16-01-2025
to see stock.
Ajouter au panier
 
17382173
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Kern Sohn
337-150-200
20 kg weight
4526.40 SEK
Each
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment: 16-01-2025
to see stock.
Ajouter au panier
 
17332183
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Kern Sohn
337-160-200
50 kg weight
6936.57 SEK
Each
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Estimated Shipment: 16-01-2025
to see stock.
Ajouter au panier
 
Description

Description

  • Wooden
  • For button/compact weight design
Spécification

Spécification

Unlined
Wood
Class F2 and M1 Weights
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis