Learn More
Thermo Scientific™ VersaRack for VersaCool™ Refrigerated Circulating Bath, Stainless steel, adjustable
Stainless steel adjustable rack. For use with Thermo Scientific™ VersaCool™ Refrigerated Circulating Bath.
Marque:  Thermo Scientific™ 230000001
Code produit. 15479529
  • 9671.69 SEK / Each
Estimated Shipment: 11-07-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Utilize the VersaRack for optimal performance with the Thermo Scientific™ VersaCool™ Refrigerated Circulating Bath.
With the ability to accommodate a wide range of beaker and test tube sizes, the VersaRack offers a tool-less adjustable height setting . Its drip-less features allows it to rests over the bath opening saving you valuable bench space.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
VersaRack - Stainless steel adjustable rack
Thermo Scientific VersaCool Refrigerated Circulating Bath
Tube Rack
Holds up to 75 test Tubes that are 10 mm dia.
Holds up to 48 test Tubes that are 16 mm dia.
Holds up to 21 test Tubes that are 25 mm dia.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis