Learn More
Cytiva Whatman Uniflo Syringe Filters
Whatman Uniflo Syringe Filters are designed to provide clean filtrate from small volumes up to 100 mL. Available in a variety of membrane choices with a polypropylene overmold housing.
1495.00 SEK - 6590.00 SEK
Specifications
Disposable Single-use
Sterility Non-sterile
Housing Material Polypropylene
Inlet Style Female Luer lock
Outlet Style Male Slip Luer
View More Specs
Produkte 10
Produktcode Marke Diameter (Metric) Material (Membrane) Pore Size Sterility Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Diameter (Metric) Material (Membrane) Pore Size Sterility Preis Menge & Verfügbarkeit  
16695695
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
9917-2504
25 mm PVDF 0.45 μm Non-sterile
2095.00 SEK
Pack of 100
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Estimated Shipment: 21-01-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
16605705
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
9918-2504
25 mm Nylon 0.45 μm Non-sterile
1620.00 SEK
Pack of 100
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Estimated Shipment: 06-09-2024
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
16635705
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
9920-2502
25 mm H-PTFE 0.2 μm Non-sterile
1740.00 SEK
Pack of 100
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Estimated Shipment: 06-09-2024
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
16675705
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
9921-2502
25 mm H-PTFE 0.2 μm Non-sterile
6590.00 SEK
Pack of 500
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Estimated Shipment: 06-09-2024
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
16645705
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
9920-2504
25 mm H-PTFE 0.45 μm Non-sterile
1605.00 SEK
Pack of 100
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Estimated Shipment: 06-09-2024
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
16685705
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
9921-2504
25 mm H-PTFE 0.45 μm Non-sterile
6590.00 SEK
Pack of 500
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Estimated Shipment: 21-01-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
16615705
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
9920-1302
13 mm H-PTFE 0.2 μm Non-sterile
1495.00 SEK
Pack of 100
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Estimated Shipment: 06-09-2024
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
16655705
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
9921-1302
13 mm H-PTFE 0.2 μm Non-sterile
5695.00 SEK
Pack of 500
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Estimated Shipment: 06-09-2024
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
16625705
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
9920-1304
13 mm H-PTFE 0.45 μm Non-sterile
1495.00 SEK
Pack of 100
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Estimated Shipment: 06-09-2024
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
16665705
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
9921-1304
13 mm H-PTFE 0.45 μm Non-sterile
5695.00 SEK
Pack of 500
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Estimated Shipment: 06-09-2024
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Operating Pressure: 67.5 psi
  • Nonsterile; not individually wrapped
Spezifikation
Spezifikation
Single-use
Polypropylene
Male Slip Luer
Non-sterile
Female Luer lock
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications