Learn More
Nasco Whirl-Pak™ Speci-Sponge™ Environmental Surface Sampling Bags
GREENER_CHOICE
Convenient sterile absorbent sponge sampler in a sterile Whirl-Pak bag.
Marke:  Nasco B01299WA
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11711806
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Convenient sterile absorbent sponge sampler in a sterile Whirl-Pak bag
  • Designed for testing work surfaces and equipment for Salmonella, Listeria, and other foodborne pathogens
  • Dry “Speci-Sponge” measures 1.5 × 3 × 0.63 in. (3.8 × 7.6 × 1.6cm); not pretreated with bactericide
  • Simply add diluent, wipe test surface, and return sponge to its 18 oz. (532mL) bag
  • Self-contained sample can then be shipped for analysis
  • Sponge will wipe a large area; bag's puncture-proof tabs reduce damage to sample
  • White write-on area allows easy labeling and identification
Bestellinformation
Available with or without sterile glove.
Spezifikation
Spezifikation
With Dry Sponge
1.6 L
0.102 mm
12 x 7.5 in. (30 x 19 cm)
30 cm
19 cm
55 oz.
For environmental surfaces
4 mil
12 in.
7.5 in.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt