Learn More
{2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Amber Glass Bottle
Spécification
Spécification
CAS Min % | 96.5 |
CAS Max % | 100.0 |
Assay Percent Range | 97% |
Packaging | Amber Glass Bottle |
Quantity | 1 g |
Formula Weight | 259.25 |
Percent Purity | 97% |
Chemical Name or Material | {2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-4-yl}methanol |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
{2-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-4-yl}methanol, ≥97%, Thermo Scientific™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu