Learn More
MP Biomedicals™ ChromatoPur™ Bovine Thrombin, Low Specific Activity, Diagnostic Grade
Suitable as a diagnostic and research reagent in clotting assays
Brand:  MP Biomedicals™ 0219990725
 View more versions of this product
Product Code. 15712422
  • 2715.00 SEK / 25ku
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Chromatographically purified with minimal loss of native clotting activity and minimized degradation to the gamma form. Enzyme activity is measured by clotting assay. 90 to 300U/mg protein.
Physical Characteristics
  • Appearance: White to off-white powder
  • pH: 7.0 to 8.0
  • Protein: ≥50%
  • Specific activity: 90 to 300U/mg protein
  • Activity: Report μ/mg solid
  • Total Activity: U/vial
  • Exipients: Reported
Certifications: ISO, cGMP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Cell Culture, Microbial Culture
7 to 8
Bovine Thrombin
Solid
Bovine Thrombin
25 kU
-10°C
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Bovine Thrombin, Low Specific Activity, Diagnostic Use
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Respiratory sensitiser Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H334-May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
  • H335-May cause respiratory irritation.
Consigli di prudenza
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P284-¢In case of inadequate ventilation! wear respiratory protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P321-Specific treatment (see on this label).
  • P405-Store locked up.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contains : Thrombin
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato