Learn More
Proteintech ChromoTek Spot-Label™ Alexa Fluor™ 488
Spot VHH conjugated to Alexa Fluor™ 488.
Marca:  Proteintech ebAF488-10
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 17323293
  • 2025.00 SEK / 10µL
In Stock
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • anti-Spot-Tag VHH/ Nanobody conjugated to fluorescent dye for immunofluorescence, microscopy, and immunoblotting of Spot-tagged proteins
Specifica
Specifica
Monoclonal
Immunofluorescence (IF), Western Blot
Spot-Tag (PDRVRAVSHWSS)
10 μL
Alexa Fluor™ 488
Shipped at ambient temperature. Upon receipt store at +4°C / 40°F.Stable for 6 months. Do not freeze. Protect from light.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali