Learn More
DCP1A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 22373-1-AP-20UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16831905
  • 1645.54 SEK / 20µL
Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
This antibody specifically react with the 70 kDa DCP1A protein.
Signal transduction of TGF-beta superfamily members is regulated by Smad proteins. In particular, Smads influence specific gene transcription by relaying signals from the cell membrane to the nucleus. Smad4 plays an essential role in TGF-beta-induced transcriptional activation wherein phosphorylated receptor-associated Smads associate with Smad4. Furthermore, SMIF (Smad4-intereacting protein) and Smad4 complex with TGF-beta and BMP4. An increase in Smad4 concentration increases the translocation of this complex to the nucleus. SMIF and Smad4 interact directly through a EVH1/WH1 domain on SMIF and a proline-rich activation domain on Smad4. Smad4 is essential to nuclear translocation of SMIF as deletion of the Smad4-interacting domain (located in the N-terminal 100 amino acids) of SMIF eliminates TGF-beta-induced nuclear translocation of SMIF. The human SMIF gene is ubiquitously expressed and encodes a protein with a relative molecular mass of 70 kDa.
Especificaciones
Especificaciones
DCP1A
Polyclonal
Unconjugated
DCP1A
DCP1A, HSA275986, mRNA decapping enzyme 1A, Nbla00360, SMAD4IP1, SMIF, Transcription factor SMIF
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
55802, 75901
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q91YD3, Q9NPI6
DCP1A
DCP1A Fusion Protein Ag18027
20 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
DCP1A Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech > 20 μL; Unconjugated
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado