Learn More
Granisetron Hydrochloride, MedChemExpress
MedChemExpress Granisetron (Hydrochloride) (BRL 43694A) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used as an antiemetic to treat nausea and vomiting following chemotherapy.
Encompass_Preferred
1244.85 SEK - 1929.51 SEK
Specifications
Chemical Name or Material Granisetron Hydrochloride
CAS 107007-99-8
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C18H25ClN4O
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16494217
Encompass_Preferred
View Documents
Medchem Express
HY-B0071A
50 mg
1244.85 SEK
50mg
View alternative products
Save Up to 
»
16448076
Encompass_Preferred
missing translation for 'viewDocuments'
Medchem Express
HY-B0071A
100 mg
1929.51 SEK
100mg
Visualizzare prodotti alternativi
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descrizione
Descrizione
Granisetron (Hydrochloride) (BRL 43694A) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used as an antiemetic to treat nausea and vomiting following chemotherapy.
Specifica
Specifica
Granisetron Hydrochloride
White
C18H25ClN4O
H2O : 100 mg/mL (286.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 7.69 mg/mL (22.04 mM; Need ultrasonic)
348.87
99.9%
Solid
107007-99-8
Research
BRL 43694A
CN1N=C(C(N[C@H]2C[C@H](N3C)CCC[C@H]3C2)=O)C4=CC=CC=C41.[H]Cl
348.87
Research
Neuroscience-Neuromodulation
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Research purposes only
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Granisetron Hydrochloride, MedChemExpress
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato