Learn More
MP Biomedicals Guinea Pig Diet, Purified, Pellet
Purified guinea pig diet, perfect for research and diet.
Marca:  MP Biomedicals 0296034450
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 11407301
  • 39482.88 SEK / 50kg
Esplora altre offerte speciali
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Purified guinea pig diet, perfect for research and diet
  • Contains casein, methionine, alfalfa, Briggs salt mix, and MP vitamin fortification mixture
  • Pellet form
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Single-use
50 kg
Room Temperature
0.3048 m
Animal Diet
Pellet
Non-sterile
1 ft.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.