Learn More
Gibco™ L-glutamin (200 mM)
Description
L-Glutamin är en aminosyra som krävs för cellodling. L-Glutamin deltar i bildningen av purin- och pyrimidinnukleotider, aminosocker, glutation, L-glutamat och andra aminosyror, såväl som i proteinsyntes och glukosproduktion. Till skillnad från de flesta andra aminosyror är L-glutamin inte stabil i lösning. Hastigheten med vilken nedbrytningen fortskrider är en funktion av tid, temperatur och pH. Gibco™ L-glutamin är en färdig att använda 200 mM stamlösning som fungerar som ett cellodlingstillskott. Den optimala koncentrationen beror på celltypen och mediet som används för att odla cellerna, men ligger i allmänhet inom intervallet 2-6 –mM.
Vi erbjuder också Gibco™ GlutaMAX™ Tillskott som ett stabilt alternativ till L-glutamin.
Dual-site cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ L-glutamin tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ L-glutaminprodukt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Specifications
Specifications
| pH | 6 till 8 |
| Kvantitet | 100 ml |
| Glutamin | L-Glutamine |
| Frakt skick | Torr is |
| Gröna funktioner | Hållbar förpackning |