Learn More
Hirschmann™ labopette™ fix
Ergonomically shaped manual pipette, effortless operation and tip ejector.
Marke:  Hirschmann™ 9475507
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11672259
  • 2925.00 SEK / Each
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Fixed volume setting
  • With tip ejector and recalibration possibility
  • Autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
0.8%
Yellow: 1-200 μL
Autoclavable
Manual Pipette
Calibration device, individual number and weighing protocol
1 Each
ISO 8655
Tip ejector
1
200 μL
0.3%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt