Learn More
Brady™ MiniMark™ Indoor/Outdoor Vinyl Tape
This MiniMark™ Indoor/Outdoor Vinyl Tape made of B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items.
Brand:  Brady™ 113197
 View more versions of this product
Product Code. 11714934
  • 4025.00 SEK / Each
In Stock
to see stock.
Explore more special offers
Description
  • Brady's B-595 vinyl will adhere to difficult low surface energy items, including: PVC piping, blow-molded equipment cases, ABS plastics, powder-coated surfaces and equipment made from recycled plastics.
  • The B-595 material also excels at sticking to highly textured surfaces such as painted cinder block walls, finished uneven wood, textured plastics, rough-pipes and paper-jacketed pipes.
Specifications
Specifications
RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
MiniMark Indoor/Outdoor Vinyl Tape
Powder
Gloss
Vinyl
Labels
MiniMark Printer
1
1 Roll/Box
-40°F to +180°F
0.004 in.
30.48 m x 57.15 mm
30.48 m
57.15 mm
MINIMARK B-595 57 mm Red
Permanent Acrylic, Permanent
Red
Roll
Thermal Transfer
Component and equipment labelling, Electrical labelling, Facility Identification, Floor marking, Laboratory labelling, Lean and 5S labelling, Pipe and valve marking, Warehouse marking
60° 50 Gardner Units
-40°C
1 Ea.
-40°C to +82°C
0.102 mm
100 ft.
2.25 in.
2.25 in.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis