Learn More
N-Acetyl-Calicheamicin, MedChemExpress
MedChemExpress N-Acetyl-Calicheamicin is a potent enediyne antitumor antibiotic.
Brand: Medchem Express HY-19791
Description
N-Acetyl-Calicheamicin is a potent enediyne antitumor antibiotic.Specifications
N-Acetyl-Calicheamicin | |
108212-76-6 | |
1 mg | |
C57H76IN3O22S4 | |
N-Acetyl-Calicheamicin γ N-Acetyl-γ-calicheamicin | |
O[C@](CC1=O)(C#C/C=C\C#C2)/C(C([C@H]2O[C@@](O[C@H](C)[C@@H](NO[C@H](O[C@H](C)[C@H]3SC(C(C(C)=C(I)C(O[C@H](O[C@@H](C)[C@H](O)[C@H]4OC)[C@@H]4O)=C5OC)=C5OC)=O)C[C@@H]3O)[C@@H]6O)([H])[C@@H]6O[C@@](OC[C@@H]7N(CC)C(C)=O)([H])C[C@@H]7OC)=C1NC(OC)=O)=C/CSSSC | |
1410.39 | |
Research |
Solid | |
White | |
Research | |
Cancer-programmed cell death | |
DMSO : 100 mg/mL (70.90 mM; Need ultrasonic) | |
1410.39 | |
98.0% |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Research purposes only