Läs mer
Thermo Scientific™ Orion Star™ A212 konduktivitetsmätare för bänk
BIOPHARMA
Produktkod. 11601459 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Sondtyp:
Konduktivitetssensor (inkluderar 011050MD Orion 2-cells konduktivitetssensor)
Konduktivitetssensor (inkluderar 013010MD Orion DuraProbe 4-cells konduktivitetssensor)
Konduktivitetssensor (köps separat)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11601459
Brand: Thermo Scientific™ STARA2126
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Pålitliga mätningar av konduktivitet, TDS, salthalt, resistivitet och temperatur med denna konduktivitetsmätare för bänk för avancerad labbanalys.
Registrera exakta och tillförlitliga mätningar av konduktivitet, TDS, salthalt, resistivitet och temperatur med Thermo Scientific™ Orion Star™ A212-konduktivitetsmätaren för bänk som är idealisk för breda tillämpningar och avancerad konduktivitetsanalys i labbet. Ställ in temperaturkompenserade avläsningar med linjära, icke-linjära rent vatten eller EP-alternativ med 5, 10, 15, 20 eller 25° C referenstemperaturer. Utför upp till en fem-punktskalibrering, logga upp till 2000 datapunktsuppsättningar med tids-/datumstämpel och överför enkelt kalibrerings- och dataloggar via USB eller RS232 till en skrivare eller dator.
Thermo Scientific Orion Star A212 konduktivitetsmätare för bänk är lättanvända, pålitliga laboratoriemätare med avancerade funktioner. Valbara läslägen och stabilitetsindikator ger dig flexibilitet och kontroll över tester. All kritisk data visas med dina mätningar inklusive temperatur, datum och tid, avläsningstyp, mätstabilitet och aktiv kalibreringsinformation. Kalibrerings- och installationsinstruktioner på skärmen kan visas på flera lokala språk med nya språk som läggs till genom programuppdateringar.
Navigeringen är snabb och enkel tack vare ett omfattande tangentbord med menyspecifika funktionstangenter, dubbla rullnings-/genvägstangenter samt ström-, mät-, logg- och omrörarknappar som säkerställer problemfri drift. Alla inställningsmenyer finns samlade på en plats med direkt åtkomst via en genvägstangent, vilket möjliggör snabb åtkomst, utvärdering och ändring av mät- och instrumentinställningar.
  • Mät konduktivitet, TDS, salthalt eller resistivitet med temperaturkompensation
  • Utför upp till en fem-punkts konduktivitetskalibrering med möjlighet att redigera enskilda kalibreringspunkter utan att behöva utföra en fullständig omkalibrering.
  • Automatisk intervallanpassning av konduktivitetsvärden ger konsekventa avläsningar över hela mätområdet utan behov av omkalibrering.
  • Använd linjär, icke-linjär, EP (USP) eller avkonduktivitetstemperaturkompensation med 5, 10, 15, 20 eller 25°C referenstemperaturer
  • En informativ, lättläst bakgrundsbelyst grafisk skärm med tydliga instruktioner förenklar driften
  • Fånga dina kritiska avläsningar med mätstabilitetsindikator och valbara läslägen — Auto-Read håller en stabil avläsning, Continuous visar ändrade avläsningar med hållalternativ och Timed loggar data vid specifika intervall
  • Eliminera behovet av magnetiska omrörarstänger med hjälp av den mätarstyrda omrörarsonden (katalognummer 096019) för att blanda lösningar jämnt
  • Dataloggen samlar in och förser upp till 2000 mätningar med tidsstämpel, valfritt prov-ID och användar-ID
  • Kalibreringsloggen lagrar de 10 senaste kalibreringarna
  • Icke-flyktigt minne säkerställer att data och inställningar bevaras vid strömavbrott. ​
  • Orion Star Com-mjukvaran underlättar dataöverföring till dator via USB eller RS232.
  • Flexibla strömalternativ med universell strömadapter eller valfria AA-batterier
  • IP54-klassat hölje står emot damm och stänk och kan väggmonteras om bordsutrymmet är begränsat
  • Mätare inkluderar CE-, TUV 3-i-1- och FCC klass A-certifieringar och 3-års ersättningsgaranti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Orion Star A212 konduktivitet/TDS/salthalt/resistivitet-sats med mätare för bänk med konduktivitetssensor för ultrarent vatten, lösningar och stativ
Inkluderar Star A212 konduktivitetsmätare, konduktivitetssensor för ultrarent vatten, elektrodstativ, universell strömadapter, litteratur-CD, tryckt snabbstartsguide, datorkabel och mätartestcertifikat
Noggrannhet (konduktivitet) 0,5 % av läsningen± 1 siffra> 3μ S; 0,5 % av läsningen± 0,01μ S≤ 3μ S
Utgångar USB, RS232
Mätlägen Konduktivitet, TDS, Salthalt, Resistivitet med temperatur
Kompatibla prober 2-cells eller 4-cells konduktivitetssensorer med inbyggd temperatur
Cell konstant 0,001 till 199,9 cm-1
Kalibrering Konduktivitet med kalibreringsredigeringsalternativ och temperatur
Kalibreringspunkter (konduktivitet) 5
Räckvidd (ledningsförmåga) 0,001μ S/cm till 3000 mS/cm
Upplösning (konduktivitet) 0,001μ S minimum, automatiskt sträcker sig upp till 4 signifikanta siffror
Temperaturkompensation Linjär, nLFn (icke-linjär ultrarent vatten), nLFu (icke-linjär ultrarent avgasat vatten), EP (off wit
Temperatur (metrisk) referens 5, 10, 15, 20, 25 °C
Räckvidd (salthalt) 0,06 till 80,00 psu, 0,05 till 42,00 ppt
Upplösning (salthalt) 0,01 psu eller 0,01 ppt minimum, automatisk avstånd
Noggrannhet (salthalt) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
Salinitetsmätningslägen Praktisk salthalt (psu) eller naturligt havsvatten (ppt)
Upplösning (TDS) Minst 0,001 ppm, automatisk upp till 4 signifikanta siffror
Noggrannhet (TDS) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
TDS-faktorintervall Linjär (0,02 till 9,99)
Temperaturområde (metriskt) -5 °C till +105 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Noggrannhet (temperatur) ±0,1 °C
Räckvidd (resistivitet) 2 ohm till 100,0 megohm
Temperaturval Manuell eller automatisk med ATC-temperatursond
Kalibrering av temperatursond 1-punkts temperaturförskjutningskalibrering
Visningstyp Grafisk LCD med bakgrundsbelysning
Alternativ för bakgrundsbelysning Ja, valbart
Minne Icke-flyktigt minne bevarar datalogg, kalibreringslogg och mätarinställningar
Datapunkter 2000 med datum och tidsstämpel
Loggfunktionstyp Automatisk dataloggning med lägena Auto-Read och Timed mätning; manuell dataloggning med Continuous m
Information om datahantering Överför enstaka datapunkter, intervall eller alla datapunkter till skrivare eller dator
Larmutgång Larm för hög/låg gräns, kalibrering vid larm
Ingångar 8-stifts MiniDIN (konduktivitetssensor med inbyggd temperatur), omröraranslutning (omrörarsond)
Certifikat och efterlevnad CE, TUV 3-1, FCC klass A
IP-betyg IP54
AC-adapter Universell 50–60 Hz, 100–240 V AC stömadapter (kat.nr 1010003)
Mått (L x B x H) 24 x 18 x 11 cm (9,5 x 7,1 x 4,3 tum)
Vikt (metrisk) 0.9 kg
Vikt (engelska) 2 lb.
Garanti 3 års mätare
Sondtyp Konduktivitetssensor (inkluderar 011050MD Orion 2-cells konduktivitetssensor)
Relativ luftfuktighetsintervall 5 till 85 %, icke-kondenserande
Modell Orion Star A212 konduktivitet/TDS/salthalt/resistivitet/temperatur-mätare för bänk
Upplösning (resistivitet) 1 ohm eller 0,1 megaohm, automatisk avstånd
Strömförsörjning Universell strömadapter (ingår) eller 4 AA-batterier (säljs separat)
Metoder 10 per kanal med lösenordsskydd
Stabilitet Valbar snabb, medium, långsam eller smart stabilitetsinställning; Valbar inställning av eller Automatisk smart medelvärdesberäkning
Knappsats Omfattande tangentbord med menyspecifika funktionstangenter och dubbelsidiga rullnings-/genvägstangenter
Språk engelska, spanska, franska, italienska, tyska och kinesiska; Portugisiska och koreanska tillgängliga med programuppdatering
Temperatur (engelska) Drift 41 °F till 113 °F (omgivningstemperatur)
Temperatur (metrisk) Drift 5 °C till 45 °C (omgivningstemperatur)
Kanaler 1
Noggrannhet (resistivitet) 0,5 % av läsningen± 1 siffra
Batterityp 4 x AA (säljs separat)
Batteritid 800 hr.