Learn More
Fisherbrand™ Prefiltration Cartridge
Treats, softens, purifies, and conditions tap water.. Fisher Scientific™ Prefiltration Cartridges are used with the Accu500 Ultrapure Water System.
Marca:  Fisherbrand™ LABAT1012
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15499639
  • 1985.00 SEK / Pack of 12
Estimated Shipment: 05-05-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Anti-Scaling Softener Cartridge treats and conditions hard water
  • Activated Carbon Cartridge removes particles, organics and chlorine
Specifica
Specifica
Accu500 Ultrapure Water System
Anti-scaling Softening Cartridge
254 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali