Learn More
Fisherbrand™ Prefiltration Cartridge
Treats, softens, purifies, and conditions tap water.. Fisher Scientific™ Prefiltration Cartridges are used with the Accu500 Ultrapure Water System.
1260.00 SEK - 1985.00 SEK
Specifications
For Use With (Equipment) Accu500 Ultrapure Water System
Height (Metric) 254 mm
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Type Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Type Price Quantity & Availability  
15489639
View Documents
Fisherbrand™
LABAC1012
Activated Carbon Cartridge
1260.00 SEK
Pack of 12
Estimated Shipment: 12-05-2025
to see stock.
Aggiungi al carrello
15499639
missing translation for 'viewDocuments'
Fisherbrand™
LABAT1012
Anti-scaling Softening Cartridge
1985.00 SEK
Pack of 12
Estimated Shipment: 23-05-2025
to see stock.
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Anti-Scaling Softener Cartridge treats and conditions hard water
  • Activated Carbon Cartridge removes particles, organics and chlorine
Specifica
Specifica
Accu500 Ultrapure Water System
254 mm
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato