Learn More
Eurofins DiscoverX Pyk2 Protein, Active
Active, N-Terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human Pyk2, for use in Kinase Assays.
Brand:  Eurofins DiscoverX 14-567M
Encompass_Preferred
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17370354
  • 46147.75 SEK / 250µg
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Proline-rich tyrosine kinase 2 (PTK2B) (also called CAKb for cell adhesion kinase b, RAFTK for related adhesion focal tyrosine kinase, or CADTK for calcium-dependent tyrosine kinase) is a non-receptor tyrosine kinase structurally related to focal adhesion kinase (FAK). PTK2B interacts with Src family kinases and focal adhesion proteins such as p130Crk-associated substrate (p130Cas) and its homologue p105 human enhancer of filamentation 1 (HEF1). PTK2B is particularly enriched in pulmonary vascular endothelial cells and lung, a major organ site for tumor metastasis. Inhibitors of PTK2B may be useful in the treatment of lung cancer.
GenBank S80542
Spezifikation
Spezifikation
mg/mL of enzyme in Tris/HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.1 mM EGTA, 0.03% Brij-35, 270 mM sucrose, 1 mM benzamidine, 0.2 mM PMSF, 0.1% 2-mercaptoethanol. Frozen solution.
250 μg
Recombinant
Recombinant enzyme expressed in Sf21 insect cells
≥53%
117.2 kDa
Human
N-terminal 6His
Full-length
Pyk2, active
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Eurofins DiscoverX Pyk2 Protein, Active
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt