Learn More
Fisherbrand™ Shell Vial Kit, PP, Clear, PE plug
Recommended for HPLC usage.
175.00 SEK - 790.00 SEK
Specifications
Color Clear
Material Polypropylene
No. per Pack 100
Marking Spot No
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Volume (Metric) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Volume (Metric) Price Quantity & Availability  
11561404
View Documents
Fisherbrand™
08 34 2194
1.28 mL This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
12970941
View Documents
Fisherbrand™
15 34 2197
5.5 mL
303.00 SEK
Pack of 100
Estimated Shipment: 22-01-2025
to see stock.
Add to basket
12980941
View Documents
Fisherbrand™
15 34 2199
4 mL
790.00 SEK
Pack of 100
In Stock
to see stock.
Edge
Add to basket
Description
Description
  • Shell vials and the appropriate plugs can also be supplied as a 2in1 KIT
  • Handy and inexpensive vial/ closure combination for uncritical analyses
Specifications
Specifications
Clear
Polypropylene
100
No
Documents
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato