Läs mer
Cytiva Ultrospec™ 8000 Spectrophotometer
Produktkod. p-4704728
Typ:
UV-Vis spektrofotometer PC
UV-Vis-spektrofotometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11618278
Brand: Cytiva 29003611
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Features multiuser capablity with secure login to protect methods.
  • Dual-beam UV-Visible spectrophotometer
  • Used for critical analysis, Pharmacopoeia research
  • Secure user log in and method control
  • Datrys CFR software
  • Color touchscreen display
  • Equation editor software allows custom calculations to be applied to measured data
  • USB memory stick data/method storage and USB PC connection
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad 21 CFR part 11
Anslutningar USB cable, USB memory stick
Visa Touchscreen
Produktlinje Ultrospec 8000
Spektral bandbredd 1 nm
Typ UV-Vis spektrofotometer PC
Spänning 90/250 V
Våglängdsområde 190 to 1100 nm
Elektriska krav 30 VAC
För användning med (applikation) Designed to Meet The Requirements of Critical Analysis and Users in Pharmacopoeia Research Environments
Höjd (engelska) 17.99 in.
Höjd (metrisk) 457 mm
Garanti 2 years instrument, 1 year lamp
Våglängdsnoggrannhet ±0.3 nm
Vikt (engelska) 39.68 lb.
Vikt (metrisk) <18 kg
Bredd (engelska) 20.98 in.