Learn More
Brady™ Vinyl Repositionable Film
Vinyl Repositionable Film is ideal for temporary, removable and repostionable labels, like 5S and lean inventory labels.
Brand:  Brady™ 076697
 View more versions of this product
Product Code. 11509273
  • 8655.00 SEK / Each
Estimated Shipment: 23-04-2025
to see stock.
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
  • Ideal for temporary, removable and repostionable labels, like 5S and lean inventory labels.
Especificaciones
Especificaciones
076697
Repositionable, Acrylic
Gloss
Thermal Transfer
Facility Identification, General Identification, Safety Identification
1
1 Roll/Box
-40°F to +180°F
0.005 in.
30.48 m x 101.6 mm
30.48 m
101.6 mm
GlobalMark Repositionable Vinyl Film
White
Vinyl
Labels
GlobalMark Printer
-40°C
1 Ea.
-40°C to +82°C
0.125 mm
100 ft.
4 in.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado