Learn More
Kern Sohn Compact Laboratory Balance PFB
Quick-display precision balance with user-friendly concept of operation - now with larger housing for more secure footing.
3377.51 SEK - 5066.25 SEK
Specifications
Type Compact Precision Balance
Electrical Requirements Universal Mains Adapter
View More Specs
Products 9
Product Code Brand Capacity Readability Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Capacity Readability Price Quantity & Availability  
17351713
Encompass_Preferred
View Documents
Kern Sohn
PFB 1200-2
1200 g 0.01 g
3602.67 SEK
Each
View alternative products
Save Up to 
»
17341713
Encompass_Preferred
View Documents
Kern Sohn
PFB 120-3
120 g 0.001 g
4165.59 SEK
Each
View alternative products
Save Up to 
»
17371713
Encompass_Preferred
View Documents
Kern Sohn
PFB 2000-2
2000 g 0.01 g
3827.84 SEK
Each
View alternative products
Save Up to 
»
17361713
Encompass_Preferred
View Documents
Kern Sohn
PFB 200-3
200 g 0.001 g
4390.75 SEK
Each
View alternative products
Save Up to 
»
17391713
Encompass_Preferred
View Documents
Kern Sohn
PFB 3000-2
3000 g 0.01 g
4165.59 SEK
Each
View alternative products
Save Up to 
»
17381713
Encompass_Preferred
View Documents
Kern Sohn
PFB 300-3
300 g 0.001 g
4728.51 SEK
Each
View alternative products
Save Up to 
»
17311723
Encompass_Preferred
View Documents
Kern Sohn
PFB 6000-1
6000 g 0.1 g
3377.51 SEK
Each
View alternative products
Save Up to 
»
17321723
Encompass_Preferred
View Documents
Kern Sohn
PFB 6000-2
6000 g 0.05 g
5066.25 SEK
Each
View alternative products
Save Up to 
»
17301723
Encompass_Preferred
View Documents
Kern Sohn
PFB 600-2
600 g 0.01 g
3602.67 SEK
Each
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Easy to use: All primary functions have their own key on the keypad
  • Compact size, practical for small spaces
  • Capacity display: A bar graph display lights up to show how much of the weighing range is still available
  • Level indicator and levelling feet for precise levelling of the scale, fitted as standard, to give the most accurate weighing result
Spezifikation
Spezifikation
Compact Precision Balance
Universal Mains Adapter
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt