Learn More
MK-5046, MedChemExpress
MedChemExpress MK-5046 is a novel BRS-3 agonist, binds to BRS-3 with high affinity (mouse Ki = 1.6 nM, human Ki = 25 nM).
Encompass_Preferred
3532.26 SEK - 26530.83 SEK
Specifications
Chemical Name or Material MK-5046
Physical Form Powder
CAS 1022152-70-0
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
View More Specs
Products 4
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16466446
Encompass_Preferred
View Documents
Medchem Express
HY-14342
100 mg
26530.83 SEK
100mg
View alternative products
Save Up to 
»
16462177
Encompass_Preferred
View Documents
Medchem Express
HY-14342
50 mg
17676.85 SEK
50mg
View alternative products
Save Up to 
»
16456038
Encompass_Preferred
View Documents
Medchem Express
HY-14342
10 mg
5632.94 SEK
10mg
View alternative products
Save Up to 
»
16418647
Encompass_Preferred
View Documents
Medchem Express
HY-14342
5 mg
3532.26 SEK
5mg
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
MK-5046 is a novel BRS-3 agonist, binds to BRS-3 with high affinity (mouse Ki = 1.6 nM, human Ki = 25 nM).
Specifications
Specifications
MK-5046
1022152-70-0
Research
DMSO : 14.29 mg/mL (32.16 mM; Need ultrasonic)
444.37
99.47%
Powder
Light Yellow
C20H18F6N4O
O[C@](CC1=NC(CC2(C(F)(F)F)CC2)=CN1)(C(F)(F)F)C3=CC=C(N4C=CC=N4)C=C3
444.37
Research
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
MK-5046, MedChemExpress
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt